Learn More
3-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10701894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10701894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10682885 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10701894 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59413CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 182963-94-6
Fórmula molecular C12H20N2O
Peso molecular (g/mol) 208.31
Número MDL MFCD09064990
Clave InChI VRMIFLYRNDVHIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 3-3-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-3-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethyl-propan-1-amine
PubChem CID 21465371
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(CN)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 3-[3-(aminometil)fenoxi]-N,N-dimetilpropan-1-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 95%