Learn More
3-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10652885 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10422834 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59404DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 26815-13-4
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD09064988
Clave InChI CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde
PubChem CID 10727031
Nombre IUPAC 3-[3-(dimetilamino)propoxi]benzaldehído
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 95%