Learn More
Bromuro de (3,3-dimetilalil)trifenilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11310084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11310084 25 g 25 g
11300084 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00513.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1530-34-3
Fórmula molecular C23H24BrP
Peso molecular (g/mol) 411.32
Número MDL MFCD00051864
Clave InChI FTMCNCGWNJMMQS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3,3-dimethylallyl triphenylphosphonium bromide, 3-methylbut-2-enyl triphenylphosphonium bromide, 3-methyl-2-butenyl triphenyl-phosphonium bromide, acmc-20apor, 3,3-dimethylallyl-triphenylphosphonium bromide, 3,3-dimethylallyl-triphenyl-phosphonium bromide, 3-methylbut-2-enyl triphenyl phosphanium bromide, 3-methylbut-2-en-1-yl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 3-methyl-2-buten-1-yl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 3083722
Nombre IUPAC 3-metilbut-2-enil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].CC(C)=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3,3-Dimethylallyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 235°C to 239°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3641199
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.33
Porcentaje de pureza ≥98%