Learn More
Bromuro de (3,3-dimetilalil)trifenilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,3-Dimethylallyl)triphenylphosphonium bromide |
| Punto de fusión | 235°C to 239°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 3641199 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.33 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |