Learn More
Acetato de 3,3-dimetilalilo, 98 %, estable con 0,1 % de alfa-tocoferol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473198 50 g 50 g
11483198 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18958.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-16-8
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00036569
Clave InChI XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo prenyl acetate, 3,3-dimethylallyl acetate, 3-methyl-2-butenyl acetate, isopent-2-enyl acetate, 3-methylbut-2-en-1-yl acetate, dimethylallyl acetate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, acetate, 3-methyl-2-buten-1-ol, acetate, unii-i7kov03hgs, isopentenyl acetate
PubChem CID 14489
Nombre IUPAC 3-methylbut-2-en-1-yl acetate
SMILES CC(C)=CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethylallyl acetate
Nombre de nota stabilized with 0.1% alpha tocopherol
Densidad 0.915
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.43
Cantidad 50 g
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%