Learn More
Cloruro de 3,3-dimetilacriloilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethylacryloyl Chloride |
| CAS | 3350-78-5 |
| Fórmula molecular | C5H7ClO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Methyl-2-butenoyl Chloride, 3-Methyl-crotonoyl Chloride, Senecioyl Chloride, 3,3-Dimethylacrylic Acid Chloride, 3,3-Dimethylacryloyl Chloride, 3,3-Dimethylacrylyl Chloride, 3-Methylcrotonoyl Chloride, β,β-Dimethylacrylic Acid Chloride, β,β-Dimethylacryloyl Chloride, β,β-Dimethylacrylyl Chloride, β-Methylcrotonoyl Chloride, γ,γ-Dimethylacryloyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CC(=O)Cl)C |
| Peso molecular (g/mol) | 118.56 |