Learn More
Cloruro de 3,3-dimetilacriloilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10387880 5 g Frasco de vidrio 5 g
10153860 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10387880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179730050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3350-78-5 | C5H7ClO | 118.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3350-78-5
Fórmula molecular C5H7ClO
Peso molecular (g/mol) 118.56
Número MDL MFCD00000730
Clave InChI BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
PubChem CID 102394
Nombre IUPAC cloruro de 3-metilbut-2-enoilo
SMILES CC(C)=CC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethylacryloyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 147.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCOCl
Índice de refracción 1.4750 to 1.4780
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 433
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethylacryloyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.