Learn More
Ácido 3,3-dimetilacrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432898 500 g 500 g
11379539 25 g 25 g
11422898 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16865.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 541-47-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Chemical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermedios químicos.
Solubilidad
soluble en agua y metanol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-47-9
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.117
Número MDL MFCD00004366
Clave InChI YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylacrylic acid, senecioic acid, 3-methylcrotonic acid, 3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 3-methyl, senecic acid, beta,beta-dimethylacrylic acid, crotonic acid, 3-methyl, beta,beta-dimethacrylic acid, beta-methylcrotonic acid
PubChem CID 10931
ChEBI CHEBI:37127
Nombre IUPAC ácido 3-metilbut-2-enoico
SMILES CC(=CC(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethylacrylic acid
Punto de fusión 66°C to 68°C
Densidad 0.969
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 1720305
Información de solubilidad Soluble in water,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%