Learn More
Hexaacetato de 3,3'-dimetil-5,5'-bis(1-metiletil)-[2,2'-binaftaleno]-1,1',6,6',7,7'-hexol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Dimethyl-5,5'-bis(1-methylethyl)-[2,2'-binaphthalene]-1,1',6,6',7,7'-hexol Hexaacetate |
| CAS | 105201-55-6 |
| Fórmula molecular | C40H42O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | NSC 159451, 5,5'-Diisopropyl-3,3'-dimethyl-[2,2'-binaphthalene]-1,1',6,6',7,7'-hexayl Hexaacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H42O12/c1-17(2)33-27-13-19(5)35(37(49-23(9)43)29(27)15-31(47-21(7)41)39(33)51-25(11)45)36-20(6)14-28-30(38(36)50-24(10)44)16-32(48-22(8)42)40(52-26(12)46)34(28)18(3)4/h13-18H,1-12H3 |
| SMILES | CC(C)c1c(OC(=O)C)c(OC(=O)C)cc2c(OC(=O)C)c(c(C)cc12)c3c(C)cc4c(C(C)C)c(OC(=O)C)c(OC(=O)C)cc4c3OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [3,8-diacetiloxi-6-metil-4-propan-2-il-7-(1,6,7-triacetiloxi-3-metil-5-propan-2-ilnaftalen-2-il)naftalen-2-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 714.25 |