Learn More
3,3-Dimetil-2-butanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11974821 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10477520 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10103090 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11974821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131250025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-97-8
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00008846
Clave InChI PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
PubChem CID 6416
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethyl-2-butanone
Nombre de nota 96%
Punto de fusión -52.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH3
Índice de refracción 1.3950 to 1.3980
Cantidad 2.5 L
Número UN 1993
Beilstein 01, 694
Índice Merck 15, 7551
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethyl-2-butanone
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.