Learn More
3,3-Dimetil-2,4-pentanediona, TRC
Código de producto. 30371871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30371871 250 mg -
30381723 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476845250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3142-58-3
Fórmula molecular C20 H35 F15 O5 Si5
Peso molecular (g/mol) 780.893
Sinónimo 3,3-Dimethylacetylacetone, NSC 42609
Nombre IUPAC 2,4,6,8,10-pentametil-2,4,6,8,10-pentakis(3,3,3-trifluoropropil)-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilicano
SMILES C[Si]1(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H35F15O5Si5/c1-41(11-6-16(21,22)23)36-42(2,12-7-17(24,25)26)38-44(4,14-9-19(30,31)32)40-45(5,15-10-20(33,34)35)39-43(3,37-41)13-8-18(27,28)29/h6-15H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.109