Learn More
3,3-Dimetil-1-(trifluorometil)-1,2-benziodoxol, 95%
Código de producto. 15505226 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15505226 250 mg 250 miligramos
15340208 1 g 1 g
15595216 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15505226 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456902500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS :887144-97-0 | C₁₄H₁₄F₃O | 330,09 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887144-97-0
Fórmula molecular C10H10F3IO
Peso molecular (g/mol) 330.09
Clave InChI HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
PubChem CID 16043572
Nombre IUPAC 3,3-dimetil-1-(trifluorometil)-1$l{3},2-benciodoxol
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Punto de fusión 75.0°C to 79.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.09
Porcentaje de pureza 95%
RU– Solo para uso en investigación