Learn More
3,3-Dimetil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10144850 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10341274 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10144850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223440050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 917-92-0 | C6H10 | 82.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-92-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.13
Número MDL MFCD00008852
Clave InChI PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
PubChem CID 13512
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbut-1-ino
SMILES CC(C)(C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethyl-1-butyne
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -78.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 33.0°C to 38.0°C
Temperatura de inflamación −034°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC≡CH
Índice de refracción 1.3730 to 1.3750
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 256
Gravedad específica 0.66
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethyl-1-butyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.