Learn More
3,3-Dimetil-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463887 50 g 50 g
15453887 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30194.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-95-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
3,3-Dimethyl-1-butanol, is an organic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It is an important intermediate in the synthesis of Neotame, an enhanced sweetening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,3-dimetil-1-butanol es un compuesto básico utilizado para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. Es un importante intermedio en la síntesis de neotame, un agente edulcorante mejorado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-95-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00002928
Clave InChI DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-butanol, 3,3-dimethylbutanol, 1-butanol, 3,3-dimethyl, neohexanol, unii-543oyd666t, tert-hexyl alcohol, 3,3-dimethyl-butan-1-ol, chembl25029, tert-hexanol, pubchem3096
PubChem CID 12233
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1-butanol
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CH2OH
Índice de refracción 1.414
Cantidad 50 g
Número UN UN1987
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 97%