Learn More
3,3-dimetil-1,5-dioxacicloundecano-6,11-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-dimethyl-1,5-dioxacycloundecane-6,11-dione |
| CAS | 94113-47-0 |
| Fórmula molecular | C11 H18 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3, 3-Dimethyl-1, 5-Dioxacycloundecane-6,11-Dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O4/c1-11(2)7-14-9(12)5-3-4-6-10(13)15-8-11/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)CCCCC(=O)OC1 |
| Nombre IUPAC | 3,3-dimetil-1,5-dioxacicloundecano-6,11-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 214.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1205 |