Learn More
3,3-Dimetil-1-(3-nitrofenil-2,4,5,6-d4)triaz-1-eno, TRC
Código de producto. 30350470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350470 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30350470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1534622.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl-2,4,5,6-D4)Triaz-1-Ene
CAS 2519481-67-3
Fórmula molecular C8 D4 H6 N4 O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1-(m-Nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazine-d4, 3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)triazene-d4, NSC 82309-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-11(2)10-9-7-4-3-5-8(6-7)12(13)14/h3-6H,1-2H3/b10-9+/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c(\N=N\N(C)C)c([2H])c(c1[2H])N(=O)=O
Nombre IUPAC N-metil-N-[(E)-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrofenil)diazenil]metanamina
Peso molecular (g/mol) 198.215
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.105