Learn More
3,3-Dimetil-1-(3-nitrofenil-2,4,5,6-d4)triaz-1-eno, TRC
Código de producto. 30179899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179899 10 mg 10 miligramos
30179759 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD15346210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2519481-67-3
Fórmula molecular C8 D4 H6 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 198.215
Sinónimo 1-(m-Nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazine-d4, 3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)triazene-d4, NSC 82309-d4
Nombre IUPAC N-metil-N-[(E)-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrofenil)diazenil]metanamina
SMILES [2H]c1c([2H])c(\N=N\N(C)C)c([2H])c(c1[2H])N(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl-2,4,5,6-D4)Triaz-1-Ene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-11(2)10-9-7-4-3-5-8(6-7)12(13)14/h3-6H,1-2H3/b10-9+/i3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.105