Learn More
3,3-Dimetil-1,2-epoxibutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478859 5 g 5 g
11357066 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06951.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2245-30-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane is used as pharm and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,3-dimetil-1,2-epoxibutano se utiliza como fármaco e intermedio.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2245-30-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00051590
Clave InChI HEAYDCIZOFDHRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1,2-epoxybutane, tert-butyloxirane, tert-butylethylene oxide, 3,3-dimethylbutene oxide, oxirane, 1,1-dimethylethyl, 3,3-dimethyl-1-butene oxide, 1,2-epoxy-3,3-dimethylbutane, tert.-butyloxirane, tert-butyl oxirane, butane, 1,2-epoxy-3,3-dimethyl
PubChem CID 92174
Nombre IUPAC 2-terc-butiloxirano
SMILES CC(C)(C)C1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Densidad 0.822
Punto de ebullición 95°C to 96°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.401
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 102478
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyloxirane