Learn More
3,3-Dimetoxipropanonitrilo, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11965641 25 mL 25 ml
11975641 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446260250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57597-62-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57597-62-3
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00044797
Clave InChI JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93731
Nombre IUPAC 3,3-dimetoxipropanonitrilo
SMILES COC(CC#N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethoxypropanenitrile
Densidad 1.0260g/mL
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 83°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2CHCH2CN
Índice de refracción 1.4130 to 1.415
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.026
Sinónimo 3,3-dimethoxypropionitrile, propanenitrile, 3,3-dimethoxy, 3,3-dimethoxypropiononitrile, 3,3-dimethoxy propionitrile, 3,3-dimethoxy-propionitrile, 3,3-dimethoxy-propanenitrile, 3,3-dimethoxypropanitrile, acmc-209lz7, #, propanenitrile,3,3-dimethoxy
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethoxy-propanenitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.