Learn More
3,3-Dimetoxiestra-5(10),9(11)-DIEN-17-1, TRC
Código de producto. 30008609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008609 100 mg 100 miligramos
30007687 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476605100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10109-76-9
Fórmula molecular C20 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 316.43
Sinónimo Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-(Dimethyl Acetal), (8S,13S,14S)-3,3-dimethoxy-13-methyl-3,4,6,7,8,12,13,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H)-one;
Nombre IUPAC (8S,13S,14S)-3,3-dimetoxi-13-metil-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantorena-17-una
SMILES COC1(CCC2=C(CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC=C23)C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O3/c1-19-10-8-15-14-9-11-20(22-2,23-3)12-13(14)4-5-16(15)17(19)6-7-18(19)21/h8,16-17H,4-7,9-12H2,1-3H3/t16-,17+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.2038