Learn More
3,3'-Dimetoxibencil, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352497 5 g 5 g
11342497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11564.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40101-17-5 | C16H14O4 | 270.284 g/mol
3,3'-Dimethoxybenzil used in the preparation of benzil derivatives. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,3′-dimetoxibencil se utiliza en la preparación de derivados de bencil. También se usa como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40101-17-5
Fórmula molecular C16H14O4
Peso molecular (g/mol) 270.284
Número MDL MFCD00038221
Clave InChI PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethoxybenzil, 1,2-bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 3-methoxyphenyl, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 3-methoxyphenyl, bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 3-methoxyphenyl ethanedione, acmc-20a2cz, 3,3'-dimethoxy benzil, d01vau, benzil-based compound, 22
PubChem CID 123493
Nombre IUPAC 1,2-bis(3-metoxifenil)etano-1,2-diona
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC(=CC=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dimethoxybenzil
Punto de fusión 81°C to 83°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2382124
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza ≥99%