Learn More
Diclorhidrato de 3,3'-dimetoxibencidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553551 25 g Frasco de vidrio 25 g
10167303 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10553551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184470250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20325-40-0 | C14H16N2O2·2HCl | 317.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20325-40-0
Fórmula molecular C14H16N2O2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 317.21
Número MDL MFCD00012488
Clave InChI UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
PubChem CID 62311
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metoxifenilo)-2-metoxianilina;diclorhidrato
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 268.0°C
Color Beige a gris púrpura
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 807
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino