Learn More
Alfa Aesar™ 3,3-Dimethoxy-2-butanone, 98%
Código de producto. 15441529
Cambiar vista
Click to view available options
25g
Código de producto.
15441529 25g
1 options
Código de producto. 15441529 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H64365.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethoxy-2-butanone
CAS 21983-72-2
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.987g/mL
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Fórmula molecular C6H12O3
Índice de refracción 1.4070
Número MDL MFCD00075266
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 1752768
Sinónimo 3,3-dimethoxy-2-butanone, 2-butanone, 3,3-dimethoxy, acmc-20aa6y, 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-dimethoxy-butan-2-one, ksc495e8l
Clave InChI UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(OC)C(C)=O
Nombre IUPAC 3,3-dimetoxibutan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 132.16
PubChem CID 140871
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid