Learn More
3,3-Dimetoxi-1-[5-metoxi-1,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-2-[4-(fenilmetoxi)fenil]-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethoxy-1-[5-methoxy-1,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 58115-19-8 |
| Fórmula molecular | C39H38O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H38O7/c1-41-35-23-33(34(45-26-29-15-9-5-10-16-29)24-36(35)46-27-30-17-11-6-12-18-30)38(40)37(39(42-2)43-3)31-19-21-32(22-20-31)44-25-28-13-7-4-8-14-28/h4-24,37,39H,25-27H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(OC)C(C(=O)c1cc(OC)c(OCc2ccccc2)cc1OCc3ccccc3)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| Nombre IUPAC | 3,3-dimetoxi-1-[5-metoxi-2,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-2-(4-fenilmetoxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 618.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 618.2618 |