Learn More
3,3'-Diiodo-L-tironina, TRC
Código de producto. 30010421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010421 50 mg 50 miligramos
30005029 100 mg 100 miligramos
17945035 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45515050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4604-41-5
Fórmula molecular C15 H13 I2 N O4
Peso molecular (g/mol) 525.08
Sinónimo L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3-iodo-, Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3-iodophenyl]-, L- (8CI), 3,3'-Diiodo-L-thyronine, L-3,3'-Diiodothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3-iodo-L-tyrosine, Levothyroxine Sodium Imp J (EP)
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3-iodofenil] ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diiodo-L-thyronine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.8934
Porcentaje de pureza >95%