Learn More
3,3'-Diyodo-L-tironina (> 97%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Diiodo-L-thyronine |
| CAS | 4604-41-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H13 I2 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3-iodo-, Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3-iodophenyl]-, L- (8CI), 3,3'-Diiodo-L-thyronine, L-3,3'-Diiodothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3-iodo-L-tyrosine, Levothyroxine Sodium Imp J (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3-yodofenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 525.08 |
| Mostrar más |