Learn More
3,3'-Diindolilmetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Di-Indoylmethane |
| CAS | 1968-05-4 |
| Fórmula molecular | C17 H14 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole, 3,3'-methylenebis-, Indole, 3,3'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 3,3'-Methylenebis[1H-indole], 3,3'-Bisindolylmethane, 3,3'-Diindolylmethane, Arundine, Bis(1H-indol-3-yl)methane, Bis(3-indolyl)methane, Cervicon-DIM, DIM (AhR agonist), DIM (diindolylmethane), Diindolylmethane, HB 236, Infemin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N2/c1-3-7-16-14(5-1)12(10-18-16)9-13-11-19-17-8-4-2-6-15(13)17/h1-8,10-11,18-19H,9H2 |
| SMILES | C(c1c[nH]c2ccccc12)c3c[nH]c4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 3-(1H-indol-3-ilmetil)-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 246.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1157 |