Learn More
3,3'-Diindolylmethane, MedChemExpress
Código de producto. 16486916
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
16486916 100 mg 100 miligramos
16461196 200 mg 200 miligramos
16431786 500 mg 500 miligramos
3 options
Código de producto. 16486916
Marca: Medchem Express HY15758
MedChemExpress 3,3'-Diindolylmethane is a strong, pure androgen receptor (AR) antagonist.
3,3'-Diindolylmethane is a strong, pure androgen receptor (AR) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diindolylmethane
Forma física Solid
CAS 1968-05-4
Color White to Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo DIM Arundine HB 236
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (405.99 mM)
SMILES C1(CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CNC4=C1C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 246.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.31
Porcentaje de pureza 98.09%