Learn More
3,3'-dihidroxiazoxibenceno, Mikromol™
Código de producto. 30460842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460842 4 x 25 mg -
30051964 25 mg 25 miligramos
30049090 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460842 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1645.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,3'-dihidroxiazoxibenceno, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene
CAS 17540-51-1
Nombres de analitos o componentes 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 3,3'-azoxybis- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O3/c15-11-5-1-3-9(7-11)13-14(17)10-4-2-6-12(16)8-10/h1-8,15-16H/b14-13-
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1cccc(c1)N=[N+]([O-])c2cccc(O)c2
Nombre IUPAC (Z)-(3-hidroxifenil)-(3-hidroxifenil)imino-oxidoazanio
Peso molecular (g/mol) 230.22
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0691 g/mol