Learn More
3,3-hidrocloruro de difluoropirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369735 500 mg 500 miligramos
11379735 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19780.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 163457-23-6 | C4H8ClF2N | 143.562 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163457-23-6
Fórmula molecular C4H8ClF2N
Peso molecular (g/mol) 143.562
Número MDL MFCD03788948
Clave InChI YYVPZQADFREIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-difluoropyrrolidine hydrochloride, 3,3-difluoropyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidinehydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoro-pyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidine hcl salt, 3,3-difluoropyrrolidine, chloride, 3,3-difluoro-pyrrolidinehydrochloride, pubchem9358
PubChem CID 24903482
Nombre IUPAC 3,3-difluoropirrolidina; clorhidrato
SMILES C1CNCC1(F)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.56
Porcentaje de pureza 98%