Learn More
Ácido 3,3-difluorociclopentanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Difluorocyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 1260897-05-9 |
| Fórmula molecular | C6H8O2F2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8F2O2/c7-6(8)2-1-4(3-6)5(9)10/h4H,1-3H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(F)(F)C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3-difluorociclopentano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0492 |