Learn More
Clorhidrato de 3,3-difluorociclobutanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Difluorocyclobutanamine Hydrochloride |
| CAS | 637031-93-7 |
| Fórmula molecular | C4H8ClF2N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3,3-Difluorocyclobutyl)amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7F2N.ClH/c5-4(6)1-3(7)2-4;/h3H,1-2,7H2;1H |
| SMILES | Cl.NC1CC(F)(F)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 143.56 |