Learn More
3,3'-Difluorobifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3,3'-Difluorobiphenyl is used materials in ferroelectric display devices
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3,3′-difluorobifenilo es un material utilizado en dispositivos de visualización ferroeléctricos
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Difluorobiphenyl |
| Punto de fusión | 7°C to 8°C |
| Densidad | 1.21 |
| Punto de ebullición | 130°C (14 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.568 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3151 |
| Beilstein | 2046445 |
| Información de solubilidad | Difficult to mix. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.19 |
| Show More |