Learn More
3,3-Difluoroazetidina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30384985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384985 500 mg
30380050 250 mg
30381146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD442330500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288315-03-7
Fórmula molecular C3H5F2N . HCl
Peso molecular (g/mol) 129.53
Sinónimo Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (1:1) (ACI), Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (9CI), 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Nombre IUPAC 3,3-difluoroazetidina; clorhidrato
SMILES Cl.FC1(F)CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Difluoroazetidine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0157