Learn More
Clorhidrato de 3,3-difluoroazetidina, 95%
Código de producto. 11451120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451120 5 g 5 g
11389959 250 mg 250 miligramos
11399959 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25751.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 288315-03-7 | C3H6ClF2N | 129,535 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288315-03-7
Fórmula molecular C3H6ClF2N
Número MDL MFCD05663714
Clave InChI CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidine hcl, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidine hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidinehydrochloride, acmc-1clfn, 3,3-difluoroazetidine-hcl, difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidin hydrochloride
PubChem CID 2758247
Nombre IUPAC 3,3-difluoroazetidina; clorhidrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Punto de fusión 138°C to 140°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
SMILES Cl.FC1(F)CNC1
Peso molecular (g/mol) 129.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.54
Porcentaje de pureza 95%
RU– Solo para uso en investigación