Learn More
Perclorato de 3,3'-dietiltiadicarbocianina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495137 1 g 1 g
15448085 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32421.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22268-65-1
Fórmula molecular C23H23ClN2O4S2
Peso molecular (g/mol) 491.017
Número MDL MFCD06409265
Clave InChI HSVLFBSXAKAPBG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzothiazolium, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2 3h-benzothiazolylidene-1,3-pentadien-1-yl-, perchlorate 1:1, 3,3'-diethyl-2,2'-thiadicarbocyanine perchlorate, 3-ethyl-2-1e,3e,5e-5-3-ethylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene penta-1,3-dien-1-yl benzo d thiazol-3-ium perchlorate, 3-ethyl-2-1e,3e-5-2e-3-ethyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene penta-1,3-dien-1-yl-1,3-benzothiazol-3-ium perchlorate
PubChem CID 57357756
Nombre IUPAC 3-etil-2-[5-(3-etil-1,3-benzotiazol-3-io-2-il)penta-2,4-dienilideno]-1,3-benzotiazol;perclorato
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diethylthiadicarbocyanine perchlorate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.12
Porcentaje de pureza 96%