Learn More
Yoduro de 3,3'-dietiltiacarbocianina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487187 250 mg 250 miligramos
15477187 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34251.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 905-97-5 | C21H22IN2S2+ | 493.445 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 905-97-5
Fórmula molecular C21H22IN2S2+
Peso molecular (g/mol) 493.445
Número MDL MFCD00011956
Clave InChI VZBILKJHDPEENF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-diethylthiacarbocyanine iodide
PubChem CID 129893628
Nombre IUPAC (2Z)-3-etil-2-[(E)-3-(3-etil-1,3-bencitiazol-3-io-2-il)prop-2-enilideno]-1,3-bencitiazol;hidroyoduro
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.I
Specifica
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diethylthiacarbocyanine iodide
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.45
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.