Learn More
Yoduro de 3,3'-dietiloxadicarbocianina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465877 250 mg 250 miligramos
15445877 1 g 1 g
15455877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15465877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33094.MD
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14806-50-9 | C23H23IN2O2 | 486.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14806-50-9
Fórmula molecular C23H23IN2O2
Peso molecular (g/mol) 486.35
Número MDL MFCD00011953,MFCD00011953
Clave InChI CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dodc iodide, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2-benzoxazolinylidene-1,3-pentadienyl benzoxazolium iodide, 5-3-ethylbenzoxazol-2-ylidene-1-3-ethylbenzoxazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
PubChem CID 91972131
ChEBI CHEBI:51899
Nombre IUPAC (2Z)-3-etil-2-[5-(3-etil-1,3-benzoxazol-3-io-2-yl)penta-2,4-dienilideno]-1,3-benzoxazol; yoduro
SMILES [I-].CCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2O1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diethyloxadicarbocyanine iodide
Punto de fusión ∽215°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.36
Porcentaje de pureza 96%