Learn More
Yoduro de 3,3'-dietil-9-metiltiacarbocianina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431936 250 mg 250 miligramos
15431298 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55144.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 3065-79-0 | C22H24IN2S2+ | 507.472 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3065-79-0
Fórmula molecular C22H24IN2S2+
Peso molecular (g/mol) 507.472
Número MDL MFCD00011955
Clave InChI SAEMBGFHGROQJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide
PubChem CID 129893658
Nombre IUPAC (2Z)-3-etil-2-[(E)-3-(3-etil-1,3-benzotiazol-3-io-2-il)-2-metilprop-2-enilideno]-1,3-benzotiazol; hidroyoduro
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC(=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC)C.I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide
Punto de fusión 275°C to 285°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido