Learn More
3,3-dietoxipropionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Diethoxypropionitrile |
| CAS | 2032-34-0 |
| Fórmula molecular | C7H13NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,3-Diethoxypropanenitrile, Cyanoacetaldehyde Diethyl Acetal, Malonaldehydenitrile Diethyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CC#N)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 143.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0946 |