Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,3-dietoxi-trans-1-propenilborónico, 97 %
Código de producto. 11416860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416860 250 mg 250 miligramos
11426860 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416860 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19579.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 153737-25-8 | Molecular Formula: C13H25BO4 | Molecular Weight: 256.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 3,3-dietoxi-trans-1-propenilborónico se utiliza como intermedio sintético y farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153737-25-8
Fórmula molecular C13H25BO4
Peso molecular (g/mol) 256.149
Número MDL MFCD03788737
Clave InChI ZXGPKUGXWIEUJA-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-2-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,3-diethoxy-1-propen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-3,3-diethoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1e-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid picanol ester, e + z, 3-propene aldehyde-boronic acid pinacol ester diethyl acetal, e-2-3,3-diethoxyprop-1-enyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11065022
Nombre IUPAC 2-[(E)-3,3-dietoxiprop-1-enil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester
Índice de refracción 1.441
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.15
Porcentaje de pureza 97%