Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,3-dietoxi-1-propilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378906 1 g 1 g
11388906 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19532.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165904-27-8
Fórmula molecular C13H27BO4
Peso molecular (g/mol) 258.165
Número MDL MFCD03788723
Clave InChI VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
PubChem CID 12115795
Nombre IUPAC 2-(3,3-dietoxipropil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Índice de refracción 1.428
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.17
Porcentaje de pureza 97%