Learn More
3,3-dietoxi-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Diethoxy-1-propanol |
| CAS | 16777-87-0 |
| Fórmula molecular | C7H16O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3,3-Diethoxypropan-1-ol, 3,3-Diethoxypropanol, 3-Hydroxypropanal Diethyl Acetal, 3-Hydroxypropionaldehyde DIethyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O3/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCO)OCC |
| Nombre IUPAC | 3,3-dietoxipropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.1099 |