Learn More
3,3-Dietoxi-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021544 1 g Frasco de vidrio 1 g
10784765 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10021544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426720010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16777-87-0 | C7H16O3 | 148.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16777-87-0
Fórmula molecular C7H16O3
Peso molecular (g/mol) 148.20
Número MDL MFCD00074850
Clave InChI ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140135
Nombre IUPAC 3,3-dietoxipropan-1-ol
SMILES CCOC(CCO)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Diethoxy-1-propanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9410g/mL
Punto de ebullición 90°C to 93°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2O)2CHCH2CH2OH
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.941
Sinónimo 3,3-diethoxy-1-propanol, 3,3-diethoxypropanol, 1-propanol, 3,3-diethoxy, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 3, 3-diethoxypropanol, acmc-1c5mk, 1-propanol,3,3-diethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Diethoxy-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.