Learn More
Ácido 3,3-dibromoprop-2-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Dibromoprop-2-enoic Acid |
| CAS | 1578-21-8 |
| Fórmula molecular | C3 H2 Br2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2Br2O2/c4-2(5)1-3(6)7/h1H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C=C(Br)Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3-dibromoprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 229.855 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.842 |