Learn More
Ácido 3,3-dibromo-2-oxopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Dibromo-2-oxopropanoic Acid |
| CAS | 600-35-1 |
| Fórmula molecular | C3 H2 Br2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2Br2O3/c4-2(5)1(6)3(7)8/h2H,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)C(Br)Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3-dibromo-2-oxopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 245.854 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.837 |