Learn More
3,3'-Diaminobenzofenona, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327246 5 g 5 g
11317246 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09128.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 611-79-0 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-79-0
Fórmula molecular C13H12N2O
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00014774
Clave InChI TUQQUUXMCKXGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-diaminobenzophenone, bis 3-aminophenyl methanone, methanone, bis 3-aminophenyl, di3-aminophenyl ketone, 3,3'-diaminodiphenyl ketone, pubchem3381, acmc-1awhc, cbmicro_014188, 3,3'-diamino benzophenone, 3-3-aminobenzoyl aniline
PubChem CID 69145
Nombre IUPAC bis(3-aminofenil)metanona
SMILES NC1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diaminobenzophenone
Punto de fusión 148°C to 152°C
Punto de ebullición 285°C (11 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2837605
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza ≥90%