Learn More
3,3'-Diaminobenzidina, TRC
Código de producto. 30135787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135787 50 g 50 g
30134152 25 g 25 g
17928089 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41624850G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-95-2
Fórmula molecular C12 H14 N4
Peso molecular (g/mol) 214.27
Sinónimo 3,3',4,4'-Biphenyltetramine (6CI,8CI), 3,3',4,4'-Tetraaminobiphenyl, 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenyl, 3,3'-Diaminobenzidine, 3,4,3',4'-Tetraaminobiphenyl, Betazoid DAB, Biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine, DAB, NSC 76152
Nombre IUPAC 4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina
SMILES Nc1ccc(cc1N)c2ccc(N)c(N)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diaminobenzidine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1218