Learn More
3,3'-Diaminobenzidina, TRC
Código de producto. 30134152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Unit Size:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30134152 25 g 25 g
30135787 50 g 50 g
17928089 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134152 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD41624825G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-95-2
Fórmula molecular C12 H14 N4
Peso molecular (g/mol) 214.27
Sinónimo 3,3',4,4'-Biphenyltetramine (6CI,8CI), 3,3',4,4'-Tetraaminobiphenyl, 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenyl, 3,3'-Diaminobenzidine, 3,4,3',4'-Tetraaminobiphenyl, Betazoid DAB, Biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine, DAB, NSC 76152
Nombre IUPAC 4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina
SMILES Nc1ccc(cc1N)c2ccc(N)c(N)c2
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diaminobenzidine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1218