Learn More
3,3'-diaminobencidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Diaminobenzidine, tetrahydrochloride, dihydrate |
| CAS | 167684-17-5 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N4 . 4[H Cl] . 2[H2 O] |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,3'-Diaminobenzidine, [1,1′-Biphenyl]-3,3′,4,4′-tetramine, tetrahydrochloride, dihydrate (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N4.4ClH.2H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;2*1H2 |
| SMILES | O.O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)c2ccc(N)c(N)c2 |
| Nombre IUPAC | 4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina;dihidrato;tetrahidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 396.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.0497 |